2-Cyclohexen-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0816-25ML C0816-5ML
TCIAC0816-25MLEA 3150 DKK
TCIAC0816-25ML TCIAC0816-5ML
2-Cyclohexen-1-ol ≥95.0% (by GC)
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 166°C
Massefylde: 0,9865 g/cm³ (23 °C)
Flammepunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00001570
CAS-nummer: 822-67-3
EINECS: 212-501-3
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&vid=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %