2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 1340 DKK
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (by GC)
2-Cyclopenten-1-one
Formel: C₅H₆O
Kogepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: 48°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001401
CAS-nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %