Ethynylcyclopropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1984-25G C1984-5G
TCIAC1984-25GEA 936 DKK
TCIAC1984-25G TCIAC1984-5G
Ethynylcyclopropan ≥98.0% (by GC)
Ethynylcyclopropan
Formel: C₅H₆
Kogepunkt: 52°C
Flammepunkt: -17°C
MDL Number: MFCD02181090
CAS-nummer: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&vid=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %