Cyclopropancarbonylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
C1059-25G C1059-500G
TCIAC1059-25GEA 485 DKK
TCIAC1059-25G TCIAC1059-500G
Cyclopropancarbonylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cyclopropancarbonylchlorid
Formel: C₄H₅ClO
Kogepunkt: 119°C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 23°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001277
CAS-nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&vid=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %