Chroman-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1175-25G C1175-5G
TCIAC1175-25GEA 838 DKK
TCIAC1175-25G TCIAC1175-5G
Chroman-4-one ≥98.0% (by GC)
Chroman-4-one
Formel: C₉H₈O₂
Kogepunkt: 128°C
Smeltepunkt: 39 °C
Massefylde: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006840
CAS-nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&vid=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %