2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 1670 DKK
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
2,2'-Dinitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₈N₂O₄
Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…125 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007127
CAS-nummer: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C