4,4'-Difluorbiphenyl
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
D2181-1G D2181-5G
TCIAD2181-1GEA 247 DKK
TCIAD2181-1G TCIAD2181-5G
4,4'-Difluorbiphenyl
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Molekylvægt: 190.19 g/mol
Kogepunkt: 255°C
Smeltepunkt: 95
MDL Number: MFCD00000349
CAS-nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN nummer: 3152
ADR: 9 II
Merck Index: 14,03149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&vid=c62aaee297c178ad9a48e6c34cea34540bf80027&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C