2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T0459-25G
T0459-500G
TCIAT0459-25GEA
230
DKK
TCIAT0459-25G
TCIAT0459-500G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid
Formel:
C₁₅H₂₃ClO₂S Smeltepunkt: 93…96 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007433 CAS-nummer: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 94.0 to 99.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |