2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M0071-25G
M0071-500G
M0071-100G
TCIAM0071-25GEA
296
DKK
TCIAM0071-25G
TCIAM0071-500G
TCIAM0071-100G
2-Mesitylensulfonylchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel:
C₉H₁₁ClO₂S Kogepunkt: 150°C Smeltepunkt: 53…56 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007434 CAS-nummer: 773-64-8 EINECS: 212-257-8 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |