2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
T2470-25G T2470-500G T2470-100G
TCIAT2470-25GEA 255 DKK
TCIAT2470-25G TCIAT2470-500G TCIAT2470-100G
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molekylvægt: 182.65 g/mol
Kogepunkt: 143°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013650
CAS-nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&vid=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %