3,3'-Dimethylbiphenyl 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1430-25ML
D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA
2440
DKK
TCIAD1430-25ML
TCIAD1430-5ML
3,3'-Dimethylbiphenyl 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₄ Molekylvægt: 182.27 g/mol Kogepunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD00008534 CAS-nummer: 612-75-9 EINECS: 210-319-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |