4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0605-25G D0605-500G D0605-100G
TCIAD0605-25GEA 189 DKK
TCIAD0605-25G TCIAD0605-500G TCIAD0605-100G
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol ≥99.0% (by GC)
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 329 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 116…117 °C
MDL Number: MFCD00004665
CAS-nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&vid=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency