4-Isopropylbenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
I0272-100ML
I0272-25ML
TCIAI0272-100MLEA
870
DKK
TCIAI0272-100ML
TCIAI0272-25ML
4-Isopropylbenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
4-Isopropylbenzyl alkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O Kogepunkt: 249 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 28 °C Massefylde: 0,978 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004663 CAS-nummer: 536-60-7 EINECS: 208-640-4 Merck Index: 14,02619 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |