4-tert-Butylbenzyl alkohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 2270 DKK
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
4-tert-Butylbenzyl alkohol ≥97.0% (by GC)
4-tert-Butylbenzyl alkohol
Formel: C₁₁H₁₆O
Kogepunkt: 238°C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004662
CAS-nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %