4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1312-25G T1312-5G
TCIAT1312-25GEA 714 DKK
TCIAT1312-25G TCIAT1312-5G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol ≥96.0% (by GC)
4-(Trifluoromethyl)benzyl alkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Kogepunkt: 80°C
Smeltepunkt: 23 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004661
CAS-nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&vid=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %