3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 2050 DKK
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Molekylvægt: 271.19 g/mol
Kogepunkt: 95°C
Flammepunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00040838
CAS-nummer: 23165-29-9
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %