3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
B2000-25G B2000-5G
TCIAB2000-25GEA 903 DKK
TCIAB2000-25G TCIAB2000-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Kogepunkt: 81°C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (19 °C)
Flammepunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00000387
CAS-nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&vid=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %