3'-(Trifluormethyl)propiophenon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 2370 DKK
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluormethyl)propiophenon ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekylvægt: 202.18 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00039227
CAS-nummer: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %