4-Benzyloxybenzyl alkohol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B1602-10G B1602-25G B1602-5G
TCIAB1602-10GEA 247 DKK
TCIAB1602-10G TCIAB1602-25G TCIAB1602-5G
4-Benzyloxybenzyl alkohol ≥95.0% (by GC)
4-Benzyloxybenzyl alkohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Smeltepunkt: 87…88 °C
MDL Number: MFCD00004654
CAS-nummer: 836-43-1
EINECS: 212-649-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&vid=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C