3-Benzyloxybenzylalkohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B3857-25G B3857-5G
TCIAB3857-25GEA 1930 DKK
TCIAB3857-25G TCIAB3857-5G
3-Benzyloxybenzylalkohol ≥97.0% (by GC)
3-Benzyloxybenzylalkohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Kogepunkt: 160°C
Smeltepunkt: 48 °C
MDL Number: MFCD00004642
CAS-nummer: 1700-30-7
EINECS: 216-931-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&vid=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C