4-Hydroxybenzylalkohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0224-25G H0224-100G
TCIAH0224-25GEA 206 DKK
TCIAH0224-25G TCIAH0224-100G
4-Hydroxybenzylalkohol ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004658
CAS-nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&vid=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %