3-Phenoxybenzyl alkohol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0979-25G P0979-500G
TCIAP0979-25GEA 288 DKK
TCIAP0979-25G TCIAP0979-500G
3-Phenoxybenzyl alkohol
3-Phenoxybenzyl alkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Kogepunkt: 300°C
Massefylde: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004636
CAS-nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&vid=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %