3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
T1103-25G
T1103-500G
TCIAT1103-25GEA
435
DKK
TCIAT1103-25G
TCIAT1103-500G
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Kogepunkt: 155°C Smeltepunkt: 36…38 °C Massefylde: 1,1427 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00060356 CAS-nummer: 3840-31-1 EINECS: 223-331-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |