4-Methoxybenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M0107-25G
M0107-500G
M0107-100G
TCIAM0107-25GEA
132
DKK
TCIAM0107-25G
TCIAM0107-500G
TCIAM0107-100G
4-Methoxybenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl alkohol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Kogepunkt: 259°C Smeltepunkt: 20…24 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 148°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004653 CAS-nummer: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Merck Index: 14,00665 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |