3-Aminoethylbenzen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
P0085-25ML P0085-500ML P0085-100ML
TCIAP0085-25MLEA 132 DKK
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML TCIAP0085-100ML
3-Aminoethylbenzen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminoethylbenzen
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008184
CAS-nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %