Benzyl(dimethyl)amin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D0688-25ML
D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA
132
DKK
TCIAD0688-25ML
TCIAD0688-500ML
Benzyl(dimethyl)amin ≥98.0% (by GC)
Benzyl(dimethyl)amin
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Kogepunkt: 180°C Smeltepunkt: –75°C Massefylde: 0,915 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 57°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008329 CAS-nummer: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN nummer: 2619 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |