2'-iodacetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
I0689-1G I0689-5G
TCIAI0689-1GEA 197 DKK
TCIAI0689-1G TCIAI0689-5G
2'-iodacetophenon ≥98.0% (by GC)
2'-iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molekylvægt: 246.05 g/mol
Kogepunkt: 144°C
Flammepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00094998
CAS-nummer: 2142-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&vid=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %