1-tert-Butyl-4-iodbenzen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B3624-25G
B3624-5G
TCIAB3624-25GEA
2040
DKK
TCIAB3624-25G
TCIAB3624-5G
1-tert-Butyl-4-iodbenzen ≥95.0% (by GC)
1-tert-Butyl-4-iodbenzen
Formel:
C₁₀H₁₃I Kogepunkt: 118°C Massefylde: 1,4392 g/cm³ (14 °C) |
MDL Number:
MFCD00052339 CAS-nummer: 35779-04-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |