3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1910-25G T1910-5G
TCIAT1910-25GEA 1200 DKK
TCIAT1910-25G TCIAT1910-5G
3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molekylvægt: 244.62 g/mol
MDL Number: MFCD00014724
CAS-nummer: 777-44-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&vid=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %