4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2461-5G T2461-1G
TCIAT2461-5GEA 690 DKK
TCIAT2461-5G TCIAT2461-1G
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Kogepunkt: 207°C
Smeltepunkt: 29…31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039645
CAS-nummer: 1645-65-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&vid=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C