2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T2459-1G
T2459-5G
TCIAT2459-1GEA
132
DKK
TCIAT2459-1G
TCIAT2459-5G
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |