3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
T1335-25G T1335-5G
TCIAT1335-25GEA 616 DKK
TCIAT1335-25G TCIAT1335-5G
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 85°C
Massefylde: 1.4078
MDL Number: MFCD00000680
CAS-nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&vid=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %