2',4'-Difluorpropiophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
D2598-25G D2598-5G
TCIAD2598-25GEA 1110 DKK
TCIAD2598-25G TCIAD2598-5G
2',4'-Difluorpropiophenon ≥98.0% (by GC)
2',4'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Kogepunkt: 52 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,193 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00015507
CAS-nummer: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&vid=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %