(4-Fluorphenyl)acetonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
F0258-25G
F0258-250G
TCIAF0258-25GEA
255
DKK
TCIAF0258-25G
TCIAF0258-250G
(4-Fluorphenyl)acetonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆FN Molekylvægt: 135.14 g/mol Kogepunkt: 230°C Smeltepunkt: 86 Massefylde: 1.136 Flammepunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00001917 CAS-nummer: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |