4-Methylbenzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Toluoyl chloride, 4-Methylbenzene-1-carbonyl chloride, p-Methylbenzoyl chloride, 4-Methylbenzoyl chloride
T0311-25G T0311-500G T0311-100G
TCIAT0311-25GEA 148 DKK
TCIAT0311-25G TCIAT0311-500G TCIAT0311-100G
4-Methylbenzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₇ClO
Kogepunkt: 216°C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000696
CAS-nummer: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&vid=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %