ω,ω-Diethoxyacetophenon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one
D1640-25G
D1640-500G
TCIAD1640-25GEA
214
DKK
TCIAD1640-25G
TCIAD1640-500G
ω,ω-Diethoxyacetophenon ≥95.0% (by GC)
ω,ω-Diethoxyacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molekylvægt: 208.26 g/mol Kogepunkt: 134°C Flammepunkt: 127°C |
MDL Number:
MFCD00009659 CAS-nummer: 6175-45-7 EINECS: 228-220-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |