(4-Chlorphenyl)acetonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Chlorobenzyl cyanide
C0585-25G
C0585-500G
TCIAC0585-25GEA
132
DKK
TCIAC0585-25G
TCIAC0585-500G
(4-Chlorphenyl)acetonitril ≥98.0% (by GC)
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClN Kogepunkt: 267°C Massefylde: 1,1968 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 133 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001918 CAS-nummer: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |