(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C1125-25G
C1125-500G
TCIAC1125-25GEA
181
DKK
TCIAC1125-25G
TCIAC1125-500G
(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClN Kogepunkt: 241 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 21…24 °C Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001898 CAS-nummer: 2856-63-5 EINECS: 220-669-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 22.0 to 25.0 deg-C |