5-Brom-2-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B2069-25G B2069-5G
TCIAB2069-25GEA 821 DKK
TCIAB2069-25G TCIAB2069-5G
5-Brom-2-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
5-Brom-2-iodtoluen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Kogepunkt: 260°C
MDL Number: MFCD00060664
CAS-nummer: 116632-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6165b3c51ffa33eae8a77f7b5380dd54b89f492b&vid=6165b3c51ffa33eae8a77f7b5380dd54b89f492b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %