α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
C2483-25G C2483-5G
TCIAC2483-25GEA 1560 DKK
TCIAC2483-25G TCIAC2483-5G
α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Brom-4-Chlor-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00831105
CAS-nummer: 71916-82-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&vid=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %