1-Brom-4-nonylbenzen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)nonane
B1596-25G B1596-5G B1596-1G
TCIAB1596-25GEA 4760 DKK
TCIAB1596-25G TCIAB1596-5G TCIAB1596-1G
1-Brom-4-nonylbenzen ≥95.0% (by GC)
1-Brom-4-nonylbenzen
Formel: C₁₅H₂₃Br
Kogepunkt: 190°C
MDL Number: MFCD00061116
CAS-nummer: 51554-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&vid=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %