1-Fluor-4-ethynylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
F0470-1G F0470-5G
TCIAF0470-1GEA 288 DKK
TCIAF0470-1G TCIAF0470-5G
1-Fluor-4-ethynylbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Fluor-4-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅F
Molekylvægt: 120.13 g/mol
Flammepunkt: 29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00168823
CAS-nummer: 766-98-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&vid=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %