3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0541-25G I0541-5G
TCIAI0541-25GEA 1910 DKK
TCIAI0541-25G TCIAI0541-5G
3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Kogepunkt: 171 - 172 °C (7 -rr)
MDL Number: MFCD00041075
CAS-nummer: 33904-04-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&vid=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency