4-iodbenzensulfonylchlorid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0051-25G I0051-5G
TCIAI0051-25GEA 706 DKK
TCIAI0051-25G TCIAI0051-5G
4-iodbenzensulfonylchlorid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
4-iodbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClIO₂S
Smeltepunkt: 80…83 °C
MDL Number: MFCD00007441
CAS-nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&vid=cf138280e398ca9cd00159705dbceaf4e0680673&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C