4-iodphenetol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
I0525-25G I0525-5G
TCIAI0525-25GEA 961 DKK
TCIAI0525-25G TCIAI0525-5G
4-iodphenetol ≥98.0% (by GC)
4-iodphenetol
Formel: C₈H₉IO
MDL Number: MFCD00061124
CAS-nummer: 699-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&vid=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %