2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2939-25G D2939-5G
TCIAD2939-25GEA 1240 DKK
TCIAD2939-25G TCIAD2939-5G
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Kogepunkt: 84°C
Massefylde: 1,581 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042481
CAS-nummer: 13918-92-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&vid=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %