4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T2146-25G T2146-5G
TCIAT2146-25GEA 534 DKK
TCIAT2146-25G TCIAT2146-5G
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molekylvægt: 260.62 g/mol
Massefylde: 1.536
MDL Number: MFCD00042408
CAS-nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&vid=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %