3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
T1615-25G T1615-5G
TCIAT1615-25GEA 1390 DKK
TCIAT1615-25G TCIAT1615-5G
3-(Trifluormethoxy)phenol ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Kogepunkt: 80°C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 84°C
MDL Number: MFCD00040987
CAS-nummer: 827-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&vid=ebb61c5d91ef4ae9ecc84b56ee79179bde41bef1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %