2-(Trifluormethoxy)phenol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
T2156-25G T2156-5G
TCIAT2156-25GEA 1630 DKK
TCIAT2156-25G TCIAT2156-5G
2-(Trifluormethoxy)phenol ≥96.0% (by GC)
2-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD00236324
CAS-nummer: 32858-93-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&vid=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %