4-Fluor-2-methoxybenzoesyre 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0680-1G
F0680-5G
TCIAF0680-1GEA
222
DKK
TCIAF0680-1G
TCIAF0680-5G
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre 98,0 GC, T
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₇FO₃ Molekylvægt: 170.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00673010 CAS-nummer: 395-82-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |